Learn More
Cloruro de sebacoílo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sebacoyl chloride is used in the synthesis of nylon-6,10 polymer by reacting with hexamethylenediamine. It is also used to prepare decanedioic acid bis-(3-dimethylamino-propyl) ester in the presence of triethylamine as catalyst. It is used as an intermediate in chemical synthesis. It is involved in the production of polyamide microcapsules by polycondensation of p-phenylenediamine with sebacoyl chloride using diethylenetriamine (DETA) cross-linker and oleic acid as a plasticizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de sebacoílo se utiliza en la síntesis de polímero de nailon-6,10 mediante la reacción con hexametilendiamina. También se utiliza para preparar éster de bis-(3-dimetilamino-propilo) de ácido decandioico en presencia de trietilamina como catalizador. Se utiliza como sustancia intermedia en la síntesis química. Participa en la producción de microcápsulas de poliamida por policondensación de p-fenilendiamina con cloruro de sebacoílo utilizando como plastificador el entrecruzador de dietilentriamina (DETA) y el ácido oleico.
Solubilidad
Miscible con hidrocarburos y éteres.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agua, ácidos, bases, aminas, alcoholes y agentes oxidantes.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Sebacoyl chloride |
| Punto de fusión | -5°C |
| Densidad | 1.121 |
| Punto de ebullición | 161°C (14 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 165°C (329°F) |
| Olor | Acrid |
| Índice de refracción | 1.468 |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN2922 |
| Beilstein | 1365665 |
| Mehr anzeigen |