Learn More
Cloruro de sebacoílo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412337 25 g 25 g
11422337 100 g 100 g
11432337 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14226.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-19-3 | C10H16Cl2O2 | 239.136 g/mol
Sebacoyl chloride is used in the synthesis of nylon-6,10 polymer by reacting with hexamethylenediamine. It is also used to prepare decanedioic acid bis-(3-dimethylamino-propyl) ester in the presence of triethylamine as catalyst. It is used as an intermediate in chemical synthesis. It is involved in the production of polyamide microcapsules by polycondensation of p-phenylenediamine with sebacoyl chloride using diethylenetriamine (DETA) cross-linker and oleic acid as a plasticizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de sebacoílo se utiliza en la síntesis de polímero de nailon-6,10 mediante la reacción con hexametilendiamina. También se utiliza para preparar éster de bis-(3-dimetilamino-propilo) de ácido decandioico en presencia de trietilamina como catalizador. Se utiliza como sustancia intermedia en la síntesis química. Participa en la producción de microcápsulas de poliamida por policondensación de p-fenilendiamina con cloruro de sebacoílo utilizando como plastificador el entrecruzador de dietilentriamina (DETA) y el ácido oleico.
Solubilidad
Miscible con hidrocarburos y éteres.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agua, ácidos, bases, aminas, alcoholes y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-19-3
Fórmula molecular C10H16Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 239.136
Número MDL MFCD00000770
Clave InChI WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride
PubChem CID 66072
Nombre IUPAC dicloruro de decanodiol
SMILES C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sebacoyl chloride
Punto de fusión -5°C
Densidad 1.121
Punto de ebullición 161°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 165°C (329°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.468
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Beilstein 1365665
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with hydrocarbons and ethers.
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.14
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sebacoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Decanedioyl dichloride