Learn More
Cloruro de sebacoílo, 92 %, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10668313 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 GR
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10668313 50 g Frasco de vidrio 50 g
10422261 250 g Frasco de vidrio 250 GR
15790849 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10668313 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294900500
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Cloruro de sebacoilo, 92 %, C10H16Cl2O2, número CAS-111-19-3, cloruro de ácido decanodioico, cloruro de sebacoilo, cp, cloruro de octano-1,8-dicarbonilo, cloruro de sebacoilo, dicloruro de sebacoilo, dicloruro de ácido sebácico, cloruro de sebacoilo, cloruro de sebacoilo, cmc-1byrk, cloruro de decanodioilo, 500 g, 90 % mín. (GC)
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-19-3
Fórmula molecular C10H16Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 239.14
Número MDL MFCD00000770
Clave InChI WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride
PubChem CID 66072
Nombre IUPAC dicloruro de decanodiol
SMILES C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sebacoyl chloride
Punto de fusión -2.5°C
Color Blanco a beige
Densidad 1.1210g/mL
Punto de ebullición 220.0°C (75.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCO(CH2)8COCl
Índice de refracción 1.4670 to 1.4700
Cantidad 50 g
Beilstein 02, 719
Gravedad específica 1.121
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in hydrocarbons and ethers
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.14
Porcentaje de pureza 92%
Grado Técnico
Forma física Líquido