Learn More
Sebaconitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10197940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10197940 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10567752 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10197940 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 419250250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1871-96-1 | C10H16N2 | 164.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1871-96-1
Fórmula molecular C10H16N2
Peso molecular (g/mol) 164.25
Número MDL MFCD00019900
Clave InChI DFJYZCUIKPGCSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sebaconitrile, 1,8-dicyanooctane, octamethylene dicyanide, oktamethylendikyanid, oktamethylendikyanid czech, octane-1,8-dicarbonitrile, sebacic acid dinitrile, acmc-209epg, wln: nc8cn, 4-02-00-02089 beilstein handbook reference
PubChem CID 74639
Nombre IUPAC decanodinitrilo
SMILES C(CCCCC#N)CCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sebaconitrile
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 7.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9100g/mL
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NC(CH2)8CN
Índice de refracción 1.4470 to 1.4490
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sebaconitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.