Learn More
Sebaconitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426186 25 g 25 g
11416186 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426186 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23010.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1871-96-1 | C10H16N2 | 164.252 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1871-96-1
Fórmula molecular C10H16N2
Peso molecular (g/mol) 164.252
Número MDL MFCD00019900
Clave InChI DFJYZCUIKPGCSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sebaconitrile, 1,8-dicyanooctane, octamethylene dicyanide, oktamethylendikyanid, oktamethylendikyanid czech, octane-1,8-dicarbonitrile, sebacic acid dinitrile, acmc-209epg, wln: nc8cn, 4-02-00-02089 beilstein handbook reference
PubChem CID 74639
Nombre IUPAC decanodinitrilo
SMILES C(CCCCC#N)CCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sebaconitrile
Punto de fusión 4°C to 8°C
Densidad 0.91
Punto de ebullición 199°C to 200°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1750739
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 95%