Learn More
Ácido sebácico, TRC
Código de producto. 30426029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426029 10 g 10 g
30412114 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30426029 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS21141010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Octanedicarboxylic acid (Decanedioic acid)
CAS 111-20-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H18 O4
Cantidad 10 g
Sinónimo Decanedioic acid (9CI','ACI), Sebacic acid (8CI), 1,10-Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, n-Decanedioic acid, NSC 19492, NSC 97405
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)CCCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido decanodioico
Peso molecular (g/mol) 202.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.1205
Porcentaje de pureza >95