Learn More
Ácido sebácico, TRC
Código de producto. 30412114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30412114 1 g 1 g
30426029 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30412114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2114101G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1,8-Octanedicarboxylic acid (Decanedioic acid)
CAS 111-20-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H18 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Decanedioic acid (9CI','ACI), Sebacic acid (8CI), 1,10-Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, n-Decanedioic acid, NSC 19492, NSC 97405
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)CCCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido decanodioico
Peso molecular (g/mol) 202.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.1205
Porcentaje de pureza >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.