Learn More
Ácido sebácico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10667292 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 Kg
100 g
2,5 KG
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10667292 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
10255230 100 g Frasco de plástico 100 g
10245230 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10073853 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10667292 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 132630025
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 111-20-6 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-20-6
Fórmula molecular C10H18O4
Peso molecular (g/mol) 202.25
Número MDL MFCD00004440
Clave InChI CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sebacic acid, 1,8-octanedicarboxylic acid, 1,10-decanedioic acid, sebacic acids, decanedicarboxylic acid, n-decanedioic acid, sebacinsaure, acide sebacique, sebacate, sebacinsaeure
PubChem CID 5192
ChEBI CHEBI:41865
Nombre IUPAC ácido decanodioico
SMILES C(CCCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Sebacic acid
Punto de fusión 131.0°C to 134.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 294.4°C (100.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 220°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO2C(CH2)8CO2H
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 02, IV, 2078
Índice Merck 15, 8552
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: 0.1% in ether (17°C), freely soluble in alcohol, esters and ketones, sparingly soluble in hydrocarbons, insoluble in ethyl ether and carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o gránulos