Learn More
Ácido sebácico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10255230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 Kg
100 g
2,5 KG
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10255230 100 g Frasco de plástico 100 g
10245230 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10667292 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
10073853 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10255230 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132631000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 111-20-6 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-20-6
Fórmula molecular C10H18O4
Peso molecular (g/mol) 202.25
Número MDL MFCD00004440
Clave InChI CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sebacic acid, 1,8-octanedicarboxylic acid, 1,10-decanedioic acid, sebacic acids, decanedicarboxylic acid, n-decanedioic acid, sebacinsaure, acide sebacique, sebacate, sebacinsaeure
PubChem CID 5192
ChEBI CHEBI:41865
Nombre IUPAC ácido decanodioico
SMILES C(CCCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sebacic acid
Punto de fusión 131.0°C to 134.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 294.4°C (100.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 220°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO2C(CH2)8CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 02, IV, 2078
Índice Merck 15, 8552
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: 0.1% in ether (17°C), freely soluble in alcohol, esters and ketones, sparingly soluble in hydrocarbons, insoluble in ethyl ether and carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o gránulos