Learn More
Abcam Kit de ensayo de Actividad de Gen y Fosfatasa Alcalina de SEAP Reporter (Luminométrico)
Tienda Abcam ProductosDescripción
Mide la actividad SEAP en 30 m en muestras celulares, extractos celulares/tisulares con el gen reportador SEAP y el kit de ensayo de actividad fosfatasa alcalina AB323460. Sensibilidad >0,0048 mU/pozo. Usar con Microplacas.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 x 96 Pruebas |
| Estado normativo | RUO |