Learn More
Slice™ Hojas de desgarrador de costuras
Descripción
- Tipo de hoja: punta redondeada
- Más segura que las cuchillas tradicionales
- Finger-friendly™ cortes de borde efectivos
- Dura hasta 11,2 veces más que las cuchillas metálicas
- Menos cambios de hoja = menos lesiones
- Reduce las lesiones y los costes
- Sin chispas, no conductiva y no magnética
- Químicamente inerte, nunca se oxida
- Sin aceite ni lubricante
- No requiere la eliminación de la caja para objetos punzantes
- 100% reciclable
- Mangos compatibles: 10596, 10597, 10548, 10580, 10589, 10568
- Compatible con los desgarradores de costuras Slice, mangos craft, escalpelo y cuchilla de precisión
- Corta sin dar tirones al material circundante
- 4 hojas por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Papers, Bags, Boxes, Tubes |
| Longitud (imperial) | 1,22 in |
| Longitud (métrico) | 31 mm |
| Material | Óxido de circonio |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Corte de seguridad |
| Incluye | 4 hojas por paquete |
| N.° por paquete | 4 paquete |
| Peso (imperial) | 0,03 oz |
| Peso (métrico) | 0,85 g |
| Mostrar más |