Learn More
BRAND™ Anillo de sellado para desecador
Código de producto. 10568471 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Tamaño nominal de 200 mm
Tamaño nominal de 250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
10568471 Tamaño nominal de 250 mm cada uno
10017780 Tamaño nominal de 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10568471 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 65824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.15€
    15.69€ / paquete de 1
    Ahorro 4.46€
    22% Descuento
En stock
Proporciona sellado para aplicaciones de desecador
  • Construcción CR
  • Para su uso con desecadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tamaño nominal de 250 mm
Material Goma de cloropreno
Para utilizar con (equipo) Para desecadores
Tipo de producto Anillos de sellado del desecador
Cantidad 1