Learn More
asecos™ Estera selladora
Código de producto. 17896356 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
400,00 mm
600,00 mm
800,00 mm
1000,00 mm
1200,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
17896356 400,00 mm cada uno
17806536 600,00 mm cada uno
17886406 800,00 mm cada uno
17866466 1000,00 mm cada uno
17826536 1200,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17896356 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 9902
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
La alfombrilla selladora proporciona una protección rápida en caso de fugas de líquidos.
  • Previene en caso de incendio o emergencia la contaminación del entorno con líquidos contaminantes del agua.
  • Incluye película protectora con asas integradas.
  • Resistente al agua, a los hidrocarburos y a la mayoría de los productos químicos.
  • El material extremadamente denso y flexible adherido a la parte inferior se adapta perfectamente a la naturaleza del terreno.
  • Se puede utilizar varias veces
Especificaciones
Color Amarillo
Material Poliuretano
Tipo Esteras de barrera contra derrames
Longitud (imperial) 15,75 in
Longitud (métrico) 400.00 mm
Anchura (imperial) 15,75 in
Anchura (métrico) 400,00 mm
Altura (imperial) 0,31 in
Altura (métrico) 8.00 mm
Peso (imperial) 3.86 lb.
Peso (métrico) 1.75 kg