Learn More
BRAND™ Lámina de sellado Seal-R-film™
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
38 m
75 m
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
38 metros
75 metros
Descripción
- La lámina de sellado puede estirarse hasta tres veces su longitud original.
- La lámina Seal-R-film™ siempre se adapta, incluso con formas irregulares.
- Por motivos de trazabilidad, cada rollo dispone de identificación de lote.
- Con el cortador BRAND para la lámina de sellado podrá cortar rollos con anchos de 50 y 100 mm de forma eficiente y económica, y almacenarlos de forma limpia.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción del artículo | Lámina de sellado BRAND Seal-R-film™, longitud 75m, anchura 50mm |
| Anchura (métrico) | 50 mm |
| Longitud (métrico) | 75 m |
| Material | Cera mineral, poliolefina |
| Para utilizar con (equipo) | Vasos de precipitados, matraces y otros recipientes |