Learn More
Arena de mar, lavada con ácido y calcinada para su uso en laboratorio y DAB, Chem Lab
Código de producto. 16234291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16234291 5 kg 5 Kg
15949296 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16234291 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL00.2631.5000
CAS 14808-60-7
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.08
Número MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC silanodiol
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Color Gris
Forma física Sólido
Cantidad 5 kg
Grado Analítica
Pérdida por ignición < 0.05%
Envase Polietileno
Densidad 2.66 g/cm3