Learn More
Macherey-Nagel™ Arena de mar
Código de producto. 12706561 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Arena de mar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
12706561 Arena de mar cada uno
1 options
Código de producto. 12706561 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 727423
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para preparar columnas para su uso en cromatografía flash de baja presión. La arena de mar Macherey-Nagel™ está calcinada y lavada con ácido, y está disponible en un frasco de 1 kg.
Al embalar una columna para su uso en cromatografía flash de baja presión, los usuarios deben asegurarse de que el adsorbente no arrastre fuera de la columna y de que el adsorbente no quede suspendido en el eluyente. La arena de mar se coloca por encima y por debajo de la sílice para asegurar un lecho de gel estable.
  • Una almohadilla de fibra de vidrio acolchada se coloca en frente del grifo y se echa una capa de arena de mar (alrededor de 0,5–1,0 cm) encima
  • A continuación, el adsorbente seco se mete en la columna y se instala hasta que forma un lecho de gel estable
  • El lecho de sílice se cubre con otra capa de arena de mar (alrededor de 0,5–1 cm) para evitar la suspensión de la superficie de sílice
Especificaciones
Material Arena de mar, lavada con ácido y calcinada
Tipo Arena de mar
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía flash de baja presión
Para utilizar con (equipo) Columnas de vidrio para cromatografía flash