Learn More
Tocris Bioscience™ SEA 0400
Descripción
SEA 0400 is a potent Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor. Inhibits NCX activity in rat astrocytes, microglia and cultured neurons, canine cardiac sarcolemmal vesicles and rat cardiomyocytes (IC50 values are 5 and 8.3, 33, 90 and 92 nM, respectively). Reduces infarct volumes and exhibits protective effects against myocardial ischemia in rats.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Inhibidor |
| Proteínas objetivo | Na+/Ca2+ Exchanger |
| CAS | 223104-29-8 |
| Fórmula molecular | C21H19F2NO3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.38g/mol |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a –20°C |
| Para utilizar con (aplicación) | Na+/Ca2+ Exchanger Inhibitors |
| Cantidad | 10 mg |
Para uso exclusivo en investigación