Learn More
Thermo Scientific Chemicals Se-metilseleno-L-cisteína, 98 %
Código de producto. 10167463 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 MG
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10167463 1 g Frasco de vidrio 1 g
10096383 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
10125370 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10167463 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 300640010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 26046-90-2 | C4H9NO2Se | 182.092 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26046-90-2
Fórmula molecular C4H9NO2Se
Peso molecular (g/mol) 182.092
Número MDL MFCD00800565
Clave InChI XDSSPSLGNGIIHP-VKHMYHEASA-N
Sinónimo methylselenocysteine, se-methylselenocysteine, se-methyl-l-selenocysteine, 3-methylseleno-l-alanine, selenium-methylselenocystine, r-2-amino-3-methylselanyl propanoic acid, se-methyl-seleno-l-cysteine, unii-twk220499z, ccris 5465, l-alanine, 3-methylseleno
PubChem CID 147004
ChEBI CHEBI:27812
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-metilselanilpropanoico
SMILES C[Se]CC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Se-methylseleno-L-cysteine
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.08
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo