Learn More
SE 563, TRC
Código de producto. 30414151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414151 10 mg
30428415 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30414151 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS21130010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174819-21-7
Fórmula molecular C22 H17 Cl F3 N O3
Peso molecular (g/mol) 435.82
Sinónimo 2H-3,1-Benzoxazin-2-one, 6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-(trifluoromethyl)-, (4S)-, 2H-3,1-Benzoxazin-2-one, 6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-(trifluoromethyl)-, (4S)- (9CI), 2H-3,1-Benzoxazin-2-one, 6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-(trifluoromethyl)-, (S)-, SE 563
Nombre IUPAC (4S)-6-cloro-4-(2-ciclopropiletinil)-1-[(4-metoxifenil)metil]-4-(trifluorometil)-3,1-benzoxazina-2-una
SMILES COc1ccc(CN2C(=O)O[C@@](C#CC3CC3)(c4cc(Cl)ccc24)C(F)(F)F)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SE 563
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17ClF3NO3/c1-29-17-7-4-15(5-8-17)13-27-19-9-6-16(23)12-18(19)21(22(24,25)26,30-20(27)28)11-10-14-2-3-14/h4-9,12,14H,2-3,13H2,1H3/t21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.0849