Learn More
Tocris Bioscience™ SDZ WAG 994
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18075552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18075552 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18075552 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2465/10
Potent, selective A1 agonist
Potent and selective A1 adenosine receptor agonist (Ki values are 23, > 10000 and 25000 nM for A1, A2A and A2B receptors respectively). Causes a sustained fall in blood pressure and heart rate in spontaneous hypertensive rats and inhibits adenosine deaminase-stimulated lipolysis in rat adipocytes (Ki = 8 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SDZ WAG 994
CAS 130714-47-5
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C17H25N5O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.41
Pureza >99%
Peso molecular 363.418