Learn More
Tocris Bioscience™ SDZ NKT 343
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18015042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18015042 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18015042 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2394/10
Highly selective, human NK1 antagonist
Highly selective human tachykinin NK1 receptor antagonist (IC50 values are 0.62 and 451 nM for human and rat receptors respectively) that displays > 130-fold selectivity over human NK2 and NK3 receptors. Potently antagonizes SP-induced Ca2+ efflux in vitro and inhibits mechanical hyperalgesia in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 180046-99-5
Cantidad 10 mg
Tipo de producto SDZ NKT 343
Pureza >98%
Peso molecular 579.657