Learn More
SDZ 285-428, TRC
Código de producto. 30420570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420570 10 mg
30412218 5 mg
30418695 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420570 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS21111310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174262-13-6
Fórmula molecular C24H20ClN3O
Peso molecular (g/mol) 401.89
Sinónimo SDZ 285428, 4'-Chloro-N-[2-(1H-imidazol-1-yl)-2-phenylethyl][1,1'-biphenyl]-4-carboxamide
Nombre IUPAC N-(2-(1H-imidazol-1-il)-2-feniletil)-4'-cloro-[1,1'-bifenilo]-4-carboxamida
SMILES O=C(C1=CC=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)NCC(N3C=NC=C3)C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Chloro-N-[2-(1H-imidazol-1-yl)-2-phenylethyl][1,1'-biphenyl]-4-carboxamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H20ClN3O/c25-22-12-10-19(11-13-22)18-6-8-21(9-7-18)24(29)27-16-23(28-15-14-26-17-28)20-4-2-1-3-5-20/h1-15,17,23H,16H2,(H,27,29)
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.13