Learn More
SDZ 220-581, MedChemExpress
Código de producto. 16495518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495518 10 mg 10 miligramos
16431697 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16495518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13059
MedChemExpress SDZ 220-581 is an orally active, potent, competitive NMDA receptor antagonist with pKi value of 7.7.
SDZ 220-581 is an orally active, potent, competitive NMDA receptor antagonist with pKi value of 7.7.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SDZ 220-581
Forma física Solid
CAS 174575-17-8
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H17ClNO5P
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Información de solubilidad DMSO : 8.57 mg/mL (23.18 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES ClC1=CC=CC=C1C2=CC(C[C@H](N)C(O)=O)=CC(CP(O)(O)=O)=C2
Peso molecular (g/mol) 369.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.74
Porcentaje de pureza 98.0%