Learn More
SDZ 220-581 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16451697
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16451697 50 mg 50 miligramos
16415528 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16451697 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13059B
MedChemExpress SDZ 220-581 hydrochloride is an orally active, potent, competitive NMDA receptor antagonist with pKi value of 7.7.
SDZ 220-581 hydrochloride is an orally active, potent, competitive NMDA receptor antagonist with pKi value of 7.7.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SDZ 220-581 hydrochloride
Forma física Solid
CAS 179411-93-9
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H18Cl2NO5P
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (12.31 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES ClC1=CC=CC=C1C2=CC(C[C@H](N)C(O)=O)=CC(CP(O)(O)=O)=C2.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 406.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.2
Porcentaje de pureza 99.6%