Learn More
SDZ 220-581 Ammonium salt, MedChemExpress
Descripción
SDZ 220-581 Ammonium salt is an orally active, potent, competitive NMDA receptor antagonist with pKi value of 7.7.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SDZ 220-581 Ammonium salt |
| Forma física | Solid |
| CAS | 179411-94-0 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H20ClN2O5P |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| SMILES | ClC1=CC=CC=C1C2=CC(C[C@H](N)C(O)=O)=CC(CP(O)(O)=O)=C2.N |
| Peso molecular (g/mol) | 386.77 |
| Mostrar más |