Learn More
Tampón SDS-PAGE, polvo 5X, electroforesis, Fisher BioReagents
Código de producto. 10618203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
92 g
Tamaño de la unidad:
92 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10618203 92 g 92 GR
1 options
Código de producto. 10618203 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP139892
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
  • Mezcla de tris-glicina-SDS (TGS) para tampón de electroforesis
  • Tris-glicina-SDS es el tampón de desplazamiento más utilizado para SDS-PAGE
  • Ingredientes prepesados y premezclados para hacer 1 l de 5X tampón de tris-glicina-SDS
  • Elimina la necesidad de pesar los ingredientes. Simplemente se disuelve el polvo en agua pura.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-Glycine-SDS
CAS 56-40-6, 77-86-1, 151-21-3
Color Blanco
pH 8.3
Forma física Sólido
Cantidad 92 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Sinónimo TGS Buffer
Grado Electroforesis
compliance-icons
Nombre del producto
  • SDS-PAGE-Buffer Mix
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.