missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SDS Monoclonal Antibody (OTI4E1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17560512
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17560512 100 μL 100 microlitros
17580512 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17560512 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA503992

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SDS encodes one of three enzymes that are involved in metabolizing serine and glycine. L-serine dehydratase converts L-serine to pyruvate and ammonia and requires pyridoxal phosphate as a cofactor. The encoded protein can also metabolize threonine to NH4+ and 2-ketobutyrate. The encoded protein is found predomitly in the liver.

Especificaciones

Antígeno SDS
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4E1
Concentración 0.54 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SDS
N.º de referencia del gen P20132
Alias de gen SDH
Símbolos de los genes SDS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human SDS produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10993
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.