Learn More
Ohaus™ Báscula de transporte de la serie SD
Código de producto. 11879630 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
SD75
Capacidad:
75 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Capacidad unitSize
11879630 SD75 75 kg cada uno
1 options
Código de producto. 11879630 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 71209918
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñado específicamente teniendo en cuenta la asequibilidad, la utilidad y el uso diario. Las básculas de transporte Ohaus™ serie SD son básculas de sobremesa sólidas y portátiles que cuentan con una plataforma de acero duradera, indicador remoto con dos teclas de función táctiles, funcionamiento con batería y capacidades de montaje flexibles.
La OHAUS SD es una báscula de sobremesa portátil y robusta, ideal para la sala de correo, envío y recepción, y aplicaciones generales de pesaje industriales y comerciales. Es una solución eficiente para distintas necesidades de pesaje.
  • capacidad de 75 kg para satisfacer las necesidades de pesaje de la mayoría de los trabajos
  • La plataforma y el bastidor de acero pintado proporcionan un soporte sólido
  • Determinación de peso general rápida y precisa en kg o lb
  • También incluye el software para el peso dinámico/animal
  • Pantalla LCD digital con dígitos grandes para mejor lectura
  • Se incluyen soportes universales para montaje en pared/mesa
  • Caja de embalaje reutilizable con asa de transporte para facilitar el transporte
  • Adaptador de CA con cable flexible extensible o funcionamiento con batería de 360 h con apagado automático
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 360 horas con baterías desechables
Batería, tipo Alcalino
Calibración Calibrar en kg o lb, bloqueo de calibración con interruptor interno
Tipo de conexión No aplicable
Estructura Indicador ABS, base de acero pintado, plataforma de banda de rodadura en relieve (no los modelos L), patas de goma (ajustable en los modelos L), soportes de montaje, mango de transporte, cable enrollado extensible
Capacidad 75 kg
Tipo de pantalla LCD
Legibilidad 50,000000 g
Incluye Cartón reutilizable con asa de transporte
Tipo de teclado Mecánico, 2 botón de funciones: [ENCENDIDO/APAGADO]/[UNIDADES]
Linealidad ± 1 d/1 d (desviación estándar)
Modelo SD75
Repetibilidad ± 1 d/1 d (desviación estándar)
Resolución 1:2200
Tiempo de estabilización ≤3 s
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 5 °C a 40 °C
Tipo Báscula de transporte de la serie SD
Modos de pesaje lb, kg
Dimensiones (L x An) 316,00 x 280,00 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 316,00 x 280,00 x 45,000 mm
Longitud (imperial) 12,40 in
Longitud (métrico) 316,00 mm
Anchura (imperial) 11,00 in
Anchura (métrico) 280,00 mm
Altura (imperial) 1,77 in
Altura (métrico) 45,000 mm
Fondo (imperial) 12,40 in
Fondo (métrico) 316,00 mm
Peso (métrico) 3,3 kg
Requisitos eléctricos Adaptador de CA de 9 V CC y 100 mA
Tensión 9 V