Learn More
Tocris Bioscience™ SD 1008
Descripción
JAK2/STAT3 signaling pathway inhibitor. Inhibits activation of STAT3, JAK2 and Src. Induces apoptosis in cell lines expressing constitutively active tyrosine-phosphorylated STAT3.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SD 1008 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.35 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 329.352 |