Learn More
SD 0006, MedChemExpress
Código de producto. 16480707
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480707 50 mg 50 miligramos
16474388 10 mg 10 miligramos
16455286 100 mg 100 miligramos
16407117 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16480707 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11087
MedChemExpress SD 0006 (SD-06) is an orally active, selective, ATP-competitive and potent diaryl pyrazole inhibitor of p38α MAP kinase, with an IC50 of 110 nM for p38α.
SD 0006 (SD-06) is an orally active, selective, ATP-competitive and potent diaryl pyrazole inhibitor of p38α MAP kinase, with an IC50 of 110 nM for p38α.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SD 0006
Forma física Solid
CAS 271576-80-8
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20ClN5O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SD-06
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (125.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC(N1CCC(CC1)C2=NNC(C3=CC=C(C=C3)Cl)=C2C4=NC=NC=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 397.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.86
Porcentaje de pureza 98.6%