Learn More
Scutellarein, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Scutellarein |
| CAS | 529-53-3 |
| Fórmula molecular | C15 H10 O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4H-1-Benzopyran-4-one','5,6,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-, Flavone','4',5,6,7-tetrahydroxy- (7CI,8CI), Scutellarein (6CI), 4',5,6,7-Tetrahydroxyflavone, 5,6,7,4'-Tetrahydroxyflavone, 5,6,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,6,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 6-Hydroxyapigenin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)11-5-9(17)13-12(21-11)6-10(18)14(19)15(13)20/h1-6,16,18-20H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)c(O)c(O)cc3O2 |
| Nombre IUPAC | 5,6,7-trihidroxi-2-(4-hidroxifenil)cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 286.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.0477 |