Learn More
Éter tetrametílico de escutellareína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methoxysalvigenin |
| CAS | 1168-42-9 |
| Fórmula molecular | C19 H18 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Scutellarein tetramethyl ether, 4',5,6,7-Tetramethoxyflavone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18O6/c1-21-12-7-5-11(6-8-12)14-9-13(20)17-15(25-14)10-16(22-2)18(23-3)19(17)24-4/h5-10H,1-4H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)cc3O2 |
| Nombre IUPAC | 5,6,7-trimetoxi-2-(4-metoxifenil)cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 342.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.1103 |