Learn More
Scutellarein, MedChemExpress
Código de producto. 16463896
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463896 25 mg 25 miligramos
16460386 2 mg 2 miligramos
16441498 5 mg 5 miligramos
16429088 10 mg 10 miligramos
16414887 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16463896 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0752
MedChemExpress Scutellarin, a main active ingredient extracted from Erigeron breviscapus (Vant.
Scutellarin, a main active ingredient extracted from Erigeron breviscapus (Vant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scutellarein
CAS 529-53-3
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O6
Cantidad 25 mg
Sinónimo 6-Hydroxyapigenin 4',5,6,7-Tetrahydroxyflavone
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (104.81 mM)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(O)=C(O)C(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 286.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.24
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus