Learn More
BOLA Columnas de depuración
Código de producto. 10014860
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10014860 500 mL cada uno
10024860 1000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10014860 Proveedor BOLA N.º de proveedor A11704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1218.00€
    525.52€ / paquete de 1
    Ahorro 692.48€
    56% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Columnas depuradoras FEP/PTFE
  • Columna depuradora alta y delgada, fabricada en FEP.
  • El tubo de entrada y salida, así como el tubo ascendente, están hechos de FEP (5,6 x 8 mm), la parte inferior y la parte superior están hechas de PTFE puro.
  • La frita de PTFE estándar tiene un tamaño de poro de μaproximadamente 5 µm y se atornilla al tubo ascendente con una rosca M8x1.
  • Se puede intercambiar con el distribuidor de gas PTFE con orificios finos (Cat. N° N 1501-16) que necesita una presión primaria más baja.
  • Transparente
  • Irrompibles
  • Mezcla intensa de gases debido al tubo ascendente alto
  • Frita fácilmente intercambiable
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Diámetro exterior (métrico) 54 mm
Altura (métrico) 400 mm