Learn More
Labconco™ Bomba de vacío con paletas giratorias
Código de producto. 17510775 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
189/ l/min
195 L/min
Requisitos eléctricos:
115 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60Hz
Peso (métrico):
26,8 kg
28 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Requisitos eléctricos Peso (métrico) unitSize
17510775 195 L/min 115 V, 50/60 Hz 26,8 kg cada uno
15914232 189/ l/min 230 V, 50/60Hz 28 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17510775 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7587000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con sistemas de liofilización FreeZone™ - Bombas secas sin aceite que requieren muy poco mantenimiento. La bomba de vacío con paletas giratorias Labconco™ es una bomba seca que utiliza dos paletas en espiral para comprimir el aire
  • Se recomienda cambiar las paletas giratorias cada 40 000 horas de uso
  • Manipule el vapor de agua mejor que con la mayoría de los tipos de bombas y reduzca significativamente el ruido durante el funcionamiento
  • Capacidad de desplazamiento de 189 a 195l /min, dependiendo de los Hz de funcionamiento
  • Bombas completamente libres de aceite con un diseño realmente sin hidrocarburos
  • Todos los modelos cuentan con resistencia al ácido. Chemraz™ Válvulas y accesorios de acero inoxidable para resistencia a la corrosión
  • Tenga un inversor para que el funcionamiento de la tensión se pueda cambiar sobre el terreno si es necesario
  • La salida de vacío es 1,9 cm (0,75 in) de diámetro externo
  • Se puede utilizar con muestras acuosas y de disolventes, como acetonitrilo, así como con aplicaciones de concentración
Especificaciones
Vacío máx. <7 x 10-3 mBar
Incluye Cables de alimentación de 115 V y 230 V
Requisitos eléctricos 115 V, 50/60 Hz
Fondo (métrico) 50,8 cm
Peso (imperial) 59 lb
Peso (métrico) 26,8 kg
Caudal 195 L/min
Para utilizar con Zona franca™ Sistemas de liofilización
Altura total (imperial) 15 in
Altura global (métrico) 38,1 cm
Anchura total (imperial) 12 in
Anchura global (métrico) 30,4 cm
Tipo de bomba Bomba de vacío
Presión máxima 1 cajero automático
Tensión 115 V