Learn More
Scriptaid, MedChemExpress
Descripción
Scriptaid is a potent histone deacetylase (HDAC) inhibitor, used in cancer research. Scriptaid is also a sensitizer to antivirals and has potential for epstein-barr virus (EBV)-associated lymphomas treatment.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Scriptaid |
| Forma física | Solid |
| CAS | 287383-59-9 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H18N2O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | Scriptide GCK1026 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (306.42 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |