Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubos de rosca con cono NS
Código de producto. 10550042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
10550042 1 cada uno
1 options
Código de producto. 10550042 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 01312524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.00€
    11.42€ / paquete de 1
    Ahorro 4.58€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Fabricados con vidrio de borosilicato. Los tubos de rosca Lenz Laborglasinstrumente™ con cono NS son perfectos para cultivos celulares en el laboratorio.
  • Conforme a DIN 12257 y además de la norma
  • Con rosca DIN (GL) y cono (NS)
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad de embalaje 1
Tamaño de rosca 25