Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubos de rosca para sopladores de vidrio
Código de producto. 10693351
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud global (métrico):
140 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
10693351 140 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 10693351 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 01300032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.00€
    43.70€ / paquete de 10
    Ahorro 18.30€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Fabricados con vidrio de borosilicato. Los tubos de rosca Lenz Laborglasinstrumente™ para sopladores de vidrio tienen una alta resistencia al choque térmico y a la corrosión química. El tubo combinado con accesorios de plástico produce una conexión
  • Conforme a DIN ISO 12216 y además de la norma
  • Con rosca DIN (GL)
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 12216
Diámetro (métrico) 28 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Longitud global (métrico) 140 mm
Grosor (métrico) 2,0 mm
Cantidad de embalaje 10
Tamaño de rosca 32