Descripción
- Para uso con los Globe Scientific tubos de muestra (21-200-102)
- La construcción de polipropileno proporciona el mismo coeficiente de expansión que los tubos en los que encajan
- El labio interior de polipropileno garantiza un sellado a prueba de fugas incluso a temperaturas cambiantes
- Cuenta con una falda larga y un diseño de rosca súper rápido que permite quitarlo o sellarlo con una sola vuelta
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Color | Natural |
| Cantidad | 1000/Pk. |
| Para utilizar con (equipo) | Globe Scientific Tubos de muestra con roscas externas (21-200-102) |