Learn More
Globe Scientific Tubos de muestra con tapón de rosca, no graduados
Tienda Globe Scientific ProductosDescripción
- Los tubos están fabricados con polipropileno no tóxico y ofrecen resistencia y claridad con los no graduados
- El vial tiene roscas externas, que proporcionan una superficie interior lisa y uniforme, reduciendo el riesgo de contaminación
- Los tapones de rosca también están hechos de polipropileno, proporcionando el mismo coeficiente de expansión que los tubos
- Esto, junto con un labio interior de polipropileno, garantiza un sellado a prueba de fugas, incluso con temperaturas cambiantes
- Las tapas cuentan con una falda larga y un diseño de rosca súper rápido que permite retirarlas o sellarlas con una sola vuelta
- Las tapas están disponibles con o sin junta tórica de silicona y están disponibles en una variedad de colores
- Los tapones de rosca también están hechos de polipropileno, proporcionando el mismo coeficiente de expansión que los tubos
- Esto, junto con un labio interior de polipropileno, garantiza un sellado a prueba de fugas, incluso con temperaturas cambiantes
- Las tapas cuentan con una falda larga y un diseño de rosca súper rápido que permite retirarlas o sellarlas con una sola vuelta
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 4 mL |
| Forma del fondo | Redondo |
| Material | Polipropileno |
| Estilo de rosca | Externo |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduated | No |
| Tipo de producto | Tubo de muestras |