Learn More
Descrizione
- Los tubos están fabricados con polipropileno no tóxico y ofrecen resistencia y claridad con los graduados
- El vial tiene roscas externas, que proporcionan una superficie interior lisa y uniforme, reduciendo el riesgo de contaminación
- Los tapones de rosca también están hechos de polipropileno, proporcionando el mismo coeficiente de expansión que los tubos
- Esto, junto con un labio interior de polipropileno, garantiza un sellado a prueba de fugas, incluso con temperaturas cambiantes
- Las tapas cuentan con una falda larga y un diseño de rosca súper rápido que permite retirarlas o sellarlas con una sola vuelta
- Las tapas están disponibles con o sin junta tórica de silicona y están disponibles en una variedad de colores
- Los tapones de rosca también están hechos de polipropileno, proporcionando el mismo coeficiente de expansión que los tubos
- Esto, junto con un labio interior de polipropileno, garantiza un sellado a prueba de fugas, incluso con temperaturas cambiantes
- Las tapas cuentan con una falda larga y un diseño de rosca súper rápido que permite retirarlas o sellarlas con una sola vuelta
*Nota: Los tapones de rosca se venden por separado.
Specifica
Specifica
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Forma del fondo | Redondo |
| Material | Polipropileno |
| Estilo de rosca | Externo |
| Esterilidad | No estéril |
| Graduated | Sí |
| Tipo de producto | Tubo con tapón de rosca |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?