Learn More
Globe Scientific Tubos de muestra con tapón de rosca, graduados
Código de producto. 31923783 Tienda Globe Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Forma del fondo:
Cónico, (autoestable)
Redondo
Redondo (independiente)
Capacidad (métrico):
1.2 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Forma del fondo Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
31923783 Redondo (independiente) 2 mL paquete de 1000
31921639 Cónico, (autoestable) 1.2 mL paquete de 1000
31923351 Redondo 2 mL paquete de 1000
31923030 Redondo (independiente) 3 mL paquete de 1000
31921923 Redondo 4 mL paquete de 1000
31923321 Redondo (independiente) 4 mL paquete de 1000
31924087 Redondo 5 mL paquete de 1000
31922040 Redondo (independiente) 5 mL paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 31923783 Proveedor Globe Scientific N.º de proveedor 6052
Modernice sus elementos esenciales de laboratorio con Globe Scientific
Usar código promocional 27959
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Estos tubos y tapas han sido diseñados para el almacenamiento y transporte de material biológico con características graduadas
  • Los tubos están fabricados con polipropileno no tóxico y ofrecen resistencia y claridad con los graduados
  • El vial tiene roscas externas, que proporcionan una superficie interior lisa y uniforme, reduciendo el riesgo de contaminación
  • Los tapones de rosca también están hechos de polipropileno, proporcionando el mismo coeficiente de expansión que los tubos
  • Esto, junto con un labio interior de polipropileno, garantiza un sellado a prueba de fugas, incluso con temperaturas cambiantes
  • Las tapas cuentan con una falda larga y un diseño de rosca súper rápido que permite retirarlas o sellarlas con una sola vuelta
  • Las tapas están disponibles con o sin junta tórica de silicona y están disponibles en una variedad de colores
  • Los tapones de rosca también están hechos de polipropileno, proporcionando el mismo coeficiente de expansión que los tubos
  • Esto, junto con un labio interior de polipropileno, garantiza un sellado a prueba de fugas, incluso con temperaturas cambiantes
  • Las tapas cuentan con una falda larga y un diseño de rosca súper rápido que permite retirarlas o sellarlas con una sola vuelta
*Nota: Los tapones de rosca se venden por separado.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2 mL
Forma del fondo Redondo (independiente)
Material Polipropileno
Estilo de rosca Externo
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo con tapón de rosca