Learn More
Thermo Scientific™ Kit práctico para viales con rosca, vial de vidrio transparente de 40 mL con tapones de septos con parte superior abierta, vidrio transparente, 40 mL, con tapones de septos
Descripción
Almacene sus muestras en estos viales para eliminar la lixiviación de iones al mismo tiempo que mantiene un pH uniforme durante la vida de la muestra. Los viales de rosca para almacenamiento de muestras Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™ están fabricados con vidrio transparente de borosilicato de expansión 33 de calidad superior (tipo 1, clase A) o ámbar 51A (tipo 1, clase B). Los viales para almacenamiento oscilan entre 2 mL y 40 mL.
- Tapones para almacenamiento revestidos con PTFE y parte superior sólida
- El refuerzo de PTFE en película/espuma ofrece una gran resistencia química.
- No esterilizables en autoclave
Los kits prácticos sin montar ahorran tiempo durante la preparación de muestras.
- Los kits prácticos con parte superior sólida incluyen cantidades iguales de viales y tapones de rosca con septos previamente montados.
- Los kits prácticos con abertura superior contienen viales envueltos al vacío, así como tapones y septos envasados por separado en bolsas de polietileno.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit práctico de viales con rosca, tapón con parte superior abierta |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 40 mL |
| N.° por paquete | 100 |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca (parte superior abierta) |