Learn More
Thermo Scientific™ Screw Vial Convenience Kit
Código de producto. 12428666
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
4 mL
12 mL
16 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Tipo de tapón:
Parte superior sólida (sin orificio). No magnética.
Tapón de rosca (parte superior abierta)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tipo de tapón unitSize
12428666 4 mL Transparente Tapón de rosca (parte superior abierta) paquete de 100
16595874 2 mL Ámbar Parte superior sólida (sin orificio). No magnética. paquete de 100
16585874 2 mL Transparente Parte superior sólida (sin orificio). No magnética. paquete de 100
12498656 12 mL Transparente Tapón de rosca (parte superior abierta) paquete de 200
12408666 12 mL Ámbar Tapón de rosca (parte superior abierta) paquete de 200
12468666 16 mL Transparente Tapón de rosca (parte superior abierta) paquete de 200
6 options
Código de producto. 12428666
Marca: Thermo Scientific™ B79902
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Store your samples in these vials to eliminate leaching of ions while maintaining a consistent pH for the life of your sample. Storage vials range from 2mL to 40mL.
Store your samples in these vials to eliminate leaching of ions while maintaining a consistent pH for the life of your sample. Thermo Scientific™ National™ and Thermo Scientific™ Chromacol™ Sample Storage Screw Thread Vials are manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) or 51A amber (Type 1, Class B) glass. Storage vials range from 2mL to 40mL.
  • Tapones para almacenamiento revestidos con PTFE y parte superior sólida
  • El refuerzo de PTFE en película/espuma ofrece una gran resistencia química.
  • No esterilizables en autoclave
Pedido como viales para almacenamiento de muestras individuales y cierres o como kits prácticos sin montar.
Los kits prácticos sin montar ahorran tiempo durante la preparación de muestras.
  • Los kits prácticos con parte superior sólida incluyen cantidades iguales de viales y tapones de rosca con septos previamente montados.
  • Los kits prácticos con abertura superior contienen viales envueltos al vacío, así como tapones y septos envasados por separado en bolsas de polietileno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit práctico de viales con rosca, tapón con parte superior abierta
Color Transparente
Material Vidrio
Volumen (métrico) 4 mL
Incluye 4mL clear glass vial, open-top cap
N.° por paquete 100
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta)