Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de tornillo VACUU·PURE™ 10
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17141742
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
CH
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
17141742 CEE cada uno
17122614 CH cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17141742 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20750000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Perfecta para procesos limpios que requieren un vacío seco y sin hidrocarburos en el intervalo de vacío de hasta 10-3 mbar.VACUU·PURE 10 está diseñada para aplicaciones no corrosivas y combina tres ventajas importantes:100 % sin aceite, sin abrasión y sin piezas de desgaste.
  • Intervalo de vacío de 10-3 mbar
  • 100 % sin aceite
  • Sin abrasión
  • Sin piezas de desgaste
  • Funciona en todo el intervalo de presión, desde la presión atmosférica hasta su vacío final
  • Gestiona altas cargas de vapor gracias a su extraordinaria compatibilidad de condensados
  • El modo de regeneración integrado permite un secado rápido de la bomba al final del proceso
  • No hay necesidad de lastre de gas
  • No hay abrasión y los husillos giran sin contacto
  • Garantiza un vacío ultrapuro, así como un aire de escape sin contaminación
  • No hay residuos de aceite ni interrupciones en el flujo de trabajo para los cambios de aceite
  • Ahorre tiempo de proceso y costes operativos
  • Permite un funcionamiento continuo.
  • Protege el laboratorio y el medioambiente
  • También está disponible con un diseño resistente a productos químicos para trabajar con gases y vapores agresivos (VACUU·PURE 10C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 5 x 10-3 mbar (a una presión ambiente de 1013 mbar)
Peso con embalaje (métrico) 24.000 kg
Incluye Bomba completamente montada, lista para su uso, conexión con brida pequeña KF DN 25, incluye manual
Velocidad motor 12.500 rpm
Certificaciones/conformidad CE
Requisitos eléctricos 100/230 V, 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 507 x 269 x 413 mm
Material Materiales húmedos: PPS, PEEK, aluminio, FKM, PTFE
Modelo VACUU PURE™ 10
Nivel de ruido 55 dBA
Tipo de tapón CEE
Vataje 0,7 kW
Peso (métrico) 21,5 kg
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 10 metros³ /hora.
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de bomba Bomba de vacío
Clasificación de carcasa IP20
Aplicaciones Secado, liofilización, para generación de vacío para bombas turbomoleculares, aplicaciones analíticas
Presión máxima 15 mbar por encima de la presión atmosférica
Tensión 100/230 V