Learn More
Fisherbrand™ Vial con cuello de rosca 20-400 de vidrio transparente
Código de producto. 11590545 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
11590545 Transparente paquete de 100
1 options
Código de producto. 11590545
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Con fines de almacenamiento
  • Fabricados con vidrio de 1.ª clase hidrolítica
  • Transparente
  • Fondo plano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 22,7 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 24,5/ml
Para utilizar con (aplicación) Headspace
Estilo de cuello Rosca
Tipo de empaquetado Caja de polipropileno
Volumen residual (métrico) 800 μl
Volumen de trabajo (métrico) 23 ml
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100
Tamaño del tapón ND20
Marking Spot No
Altura (métrico) 86 mm