Learn More
Labcon™ Tapones de rosca con junta elastomérica para microtubos SuperClear™
Código de producto. 17577906
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Morado
Naranja
Natural
Rojo
Surtido
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17577906 Blanco paquete de 500
17507916 Rojo paquete de 500
17597906 Naranja paquete de 500
17587906 Amarillo paquete de 500
17537916 Verde paquete de 500
17527916 Azul paquete de 500
17517916 Morado paquete de 500
17567906 Natural paquete de 500
17547916 Surtido paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17577906 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 36028710009
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos tapones de rosca con cierres elastoméricos están disponibles en una amplia gama de colores.
  • Para tubos de microcentrífugas SuperClear™
  • Con junta elastomérica integral
  • La tapa incluye una superficie de agarre suave
  • Sin endotoxinas (apirógenas)
  • Resina de polietileno USP clase VI
  • Fabricados en E
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 12,7 mm
Material Polipropileno
Color Blanco
Formato En bolsa
Altura (métrico) 6,1 mm
N.° por paquete 500/paq.
N.º por caja 5000/Paq.
Cantidad 500 tapones/paquete, 10 paquetes/caja
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) De 0,5 a 2 mL