Learn More
Axygen™ Tubos de transporte con tapón de rosca
Código de producto. 12559107 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
Incluye:
Solo los tubos
Tubos con tapones
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Capacidad (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
12559107 Estéril 5 ml Tubos con tapones paquete de 500
11374205 No estéril 5 ml Tubos con tapones paquete de 1000
11310375 No estéril 10 ml Tubos con tapones paquete de 1000
12501288 No estéril 10 ml Solo los tubos paquete de 2000
12565677 No estéril 5 ml Solo los tubos paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12559107 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor SCT5MLS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00€
    232.17€ / paquete de 500
    Ahorro 277.83€
    54% Descuento
En stock
Includes
Tubos con tapones
Volúmenes de tubos de 5 a 10 ml
Graduados en intervalos de 1 ml
  • Marcas de graduación a intervalos de 1,0 ml
  • Área de escritura grande y mate para la identificación de muestras
  • El ajuste seguro entre el tubo y el tapón proporciona un sellado resistente a fugas
  • La fuerza G máxima es de 20.000 RCF.
  • Sin ADN humano
Para la tapa, consulte el n.º de cat. SC-B-510.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón roscado
Certificaciones/conformidad ADNasa, seguro para pirógenos
Color del tapón Azul
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 5 ml
Color Transparente
Material Polipropileno
Incluye Tubos con tapones
N.° por paquete 25/Paq.
Envase 25/paquete, 20/caja
Esterilidad Estéril
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tipo de producto Tubo de transporte de tapa de rosca autoportante