Learn More
Axygen™ Tubos de transporte con tapón de rosca
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11374205 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
Incluye:
Solo los tubos
Tubos con tapones
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Capacidad (métrico) Incluye unitSize
11374205 No estéril 5 ml Tubos con tapones paquete de 1000
11310375 No estéril 10 ml Tubos con tapones paquete de 1000
12559107 Estéril 5 ml Tubos con tapones paquete de 500
12501288 No estéril 10 ml Solo los tubos paquete de 2000
12565677 No estéril 5 ml Solo los tubos paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11374205 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor SCT5ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.74€
    212.08€ / paquete de 1000
    Ahorro 22.66€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tubos con tapones
Volúmenes de tubos de 5 a 10 ml
Graduados en intervalos de 1 ml
  • Marcas de graduación a intervalos de 1,0 ml
  • Área de escritura grande y mate para la identificación de muestras
  • El ajuste seguro entre el tubo y el tapón proporciona un sellado resistente a fugas
  • La fuerza G máxima es de 20.000 RCF.
  • Sin ADN humano
Para la tapa, consulte el n.º de cat. SC-B-510.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón roscado
Certificaciones/conformidad ADNasa, seguro para pirógenos
Color del tapón Azul
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 5 ml
Color Transparente
Material Polipropileno
Incluye Tubos con tapones
N.° por paquete 500/Paq.
Envase Caja de 1000 tubos y tapones
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón de rosca