Learn More
Heinz Herenz Tubos de ensayo con tapón de rosca
Código de producto. 30158323
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30158323 20 mL paquete de 500
1 options
Código de producto. 30158323 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1130682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.94€
    72.92€ / paquete de 500
    Ahorro 40.02€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Tubos de ensayo PS con tapón de rosca.
  • Tubos de ensayo
  • PS
  • 16 x 150 milímetros
  • 20 mL
  • Tapón de rosca azul
  • Cilíndrico
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 mL
Longitud (métrico) 150 mm
Material Poliestireno
Forma Cilíndrico
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tipo de producto Tubo de ensayo
Forma del fondo Redondo